Tisk…
3-Methoxyazetidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301086-1G OR301086-5G
APOSOR301086-1GEA 622 CZK
APOSOR301086-1G APOSOR301086-5G
3-Methoxyazetidine hydrochloride
3-Methoxyazetidine hydrochloride
Vzorec: C4H10ClNO
Bod tání: 143…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06804514
CAS číslo: 148644-09-1