Tisk…
3-Bromo-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301082-10G OR301082-1G OR301082-5G
APOSOR301082-10GEA 2480 CZK
APOSOR301082-10G APOSOR301082-1G APOSOR301082-5G
3-Bromo-1H-pyrazole
3-Bromo-1H-pyrazole
Vzorec: C3H3BrN2
MW: 146,97 g/mol
Bod varu: 70…72 °C/0,1mmHg
Bod tání: 60…65 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01646049
CAS číslo: 14521-80-3