Tisk…
tert-Butyl 3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301080-1G OR301080-5G OR301080-10G
APOSOR301080-1GEA 3740 CZK
APOSOR301080-1G APOSOR301080-5G APOSOR301080-10G
tert-Butyl 3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate 97%
tert-Butyl 3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
Vzorec: C11H20N2O2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11111771
CAS číslo: 201162-53-0