Tisk…
3,5-Dichloropyridazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301078-1G OR301078-25G OR301078-5G
APOSOR301078-1GEA 662 CZK
APOSOR301078-1G APOSOR301078-25G APOSOR301078-5G
3,5-Dichloropyridazine
3,5-Dichloropyridazine
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,9781 g/mol
Bod tání: 58…64 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10698048
CAS číslo: 1837-55-4