Tisk…
2,3-Dimethylbenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30107-25G OR30107-5G OR30107-1G
APOSOR30107-25GEA 9330 CZK
APOSOR30107-25G APOSOR30107-5G APOSOR30107-1G
2,3-Dimethylbenzoyl chloride
2,3-Dimethylbenzoyl chloride
Vzorec: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Bod varu: 122…124 °C
Bod tání: 2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045217
CAS číslo: 21900-46-9
UN: 3265
ADR: 8,II