2-Bromo-p-anisaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
OR301068-25G
OR301068-100G
OR301068-5G
APOSOR301068-25GEA
2400
CZK
APOSOR301068-25G
APOSOR301068-100G
APOSOR301068-5G
2-Bromo-p-anisaldehyde 98%
2-Bromo-p-anisaldehyde
Vzorec:
C₈H₇BrO₂ MW: 215,04 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09788636 CAS číslo: 43192-31-0 |