Tisk…
1-Bromo-5-chloro-2-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-4-chloro-1-nitrobenzene
OR301067-25G OR301067-5G
APOSOR301067-25GEA 1370 CZK
APOSOR301067-25G APOSOR301067-5G
1-Bromo-5-chloro-2-nitrobenzene 97%
1-Bromo-5-chloro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08437614
CAS číslo: 63860-31-1