Tisk…
2,4-Dichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301065-25G
APOSOR301065-25GEA 4270 CZK
APOSOR301065-25G
2,4-Dichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₃Cl₂N₃
MW: 188,0141 g/mol
Bod tání: 229…231 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059281
CAS číslo: 63200-54-4