Tisk…
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,4'-Dicarboxy-2,2'-bipyridine, [2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid
OR301064-5G OR301064-1G OR301064-10G
APOSOR301064-5GEA 1040 CZK
APOSOR301064-5G APOSOR301064-1G APOSOR301064-10G
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₈N₂O₄
MW: 244,20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015430
CAS číslo: 6813-38-3