Tisk…
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxy-4-methoxyacetophenone
OR301055-1G OR301055-25G OR301055-5G
APOSOR301055-1GEA 622 CZK
APOSOR301055-1G APOSOR301055-25G APOSOR301055-5G
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Bod tání: 88…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00182975
CAS číslo: 6100-74-9