Tisk…
1H-Pyrazole-5-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR301050-25G OR301050-5G OR301050-100G
APOSOR301050-25GEA 4370 CZK
APOSOR301050-25G APOSOR301050-5G APOSOR301050-100G
1H-Pyrazole-5-carbaldehyde 97%
1H-Pyrazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₄H₄N₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06657574
CAS číslo: 948552-36-1