Tisk…
1,3-Dimethylimidazolium iodide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301041-5G OR301041-25G
APOSOR301041-5GEA 622 CZK
APOSOR301041-5G APOSOR301041-25G
1,3-Dimethylimidazolium iodide
1,3-Dimethylimidazolium iodide
Vzorec: C₅H₉IN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159685
CAS číslo: 4333-62-4