Tisk…
4-Cbz-aminopiperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Benzyloxycarbonylaminopiperidine, 4-Cbz-Aminopiperidine
OR301035-5G
APOSOR301035-5GEA 1580 CZK
APOSOR301035-5G
4-Cbz-aminopiperidine
4-Cbz-aminopiperidine
Vzorec: C₁₃H₁₈N₂O₂
MW: 234,2942 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038571
CAS číslo: 182223-54-7