Tisk…
Methyl-5-bromo-2-methylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-methylbenzoate, 5-Bromo-2-methylbenzoic acid methyll ester, 5-Bromo-o-toluic acid methyll ester, Methyl 5-Bromo-o-toluate, methyl 5-bromo-2-methyl-benzoate
OR301032-100G OR301032-25G
APOSOR301032-100GEA 3190 CZK
APOSOR301032-100G APOSOR301032-25G
Methyl-5-bromo-2-methylbenzoate
Methyl-5-bromo-2-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
MW: 229,073 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09839555
CAS číslo: 79669-50-4