Tisk…
3-Aminocyclohexanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR301031-1G OR301031-5G OR301031-25G
APOSOR301031-1GEA 1870 CZK
APOSOR301031-1G APOSOR301031-5G APOSOR301031-25G
3-Aminocyclohexanol
3-Aminocyclohexanol
Vzorec: C6H13NO
MW: 115,1700 g/mol
Bod varu: 118…122 °C/13mmHg
Bod tání: 64…69 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03790923
CAS číslo: 6850-39-1