3-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Bromo-2-chloro-4-picoline
OR301029-5G
OR301029-100G
OR301029-25G
APOSOR301029-5GEA
3310
CZK
APOSOR301029-5G
APOSOR301029-100G
APOSOR301029-25G
3-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine 97%
3-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₅BrClN MW: 206.47 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04112511 CAS číslo: 55404-31-4 |