Tisk…
3-(Aminomethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Cyanobenzylamine
OR301027-5G
APOSOR301027-5GEA 4100 CZK
APOSOR301027-5G
3-(Aminomethyl)benzonitrile 98%
3-(Aminomethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132,1600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797832
CAS číslo: 10406-24-3
UN: 2735
ADR: 8,III