Tisk…
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Hydroxy-7-azaindole
OR301023-25G
APOSOR301023-25GEA 4770 CZK
APOSOR301023-25G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol
Vzorec: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08272242
CAS číslo: 98549-88-3