Tisk…
4-Acetylbenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl p-cyanophenyl ketone, 4'-Cyanoacetophenone, 4-Acetylbenzenecarbonitrile
OR30102-100G OR30102-25G OR30102-5G
APOSOR30102-100GEA 4930 CZK
APOSOR30102-100G APOSOR30102-25G APOSOR30102-5G
4-Acetylbenzonitrile
4-Acetylbenzonitrile
Vzorec: C₉H₇NO
Bod varu: 95…96 °C/14mmHg
Bod tání: 55…58 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001825
CAS číslo: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III