Tisk…
1-Benzyl-3-pyrrolidinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301019-25G OR301019-5G
APOSOR301019-25GEA 1330 CZK
APOSOR301019-25G APOSOR301019-5G
1-Benzyl-3-pyrrolidinone
1-Benzyl-3-pyrrolidinone
Vzorec: C₁₁H₁₃NO
Bod varu: 77…78 °C/0,01mmHg
Hustota: 1,091 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005342
CAS číslo: 775-16-6
EINECS: 212-274-0