Tisk…
3-Bromo-o-cresol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-2-methylphenol
OR301014-5G OR301014-25G
APOSOR301014-5GEA 2070 CZK
APOSOR301014-5G APOSOR301014-25G
3-Bromo-o-cresol
3-Bromo-o-cresol
Vzorec: C₇H₇BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100990
CAS číslo: 7766-23-6