Tisk…
3-Methoxy-o-toluidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR301008-100G OR301008-10G OR301008-1G
APOSOR301008-100GEA 12870 CZK
APOSOR301008-100G APOSOR301008-10G APOSOR301008-1G
3-Methoxy-o-toluidine
3-Methoxy-o-toluidine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06412568
CAS číslo: 19500-02-8