Tisk…
4-Bromo-2-benzofuran-1[3H]-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromophthalide
OR301006-1G OR301006-250MG
APOSOR301006-1GEA 3770 CZK
APOSOR301006-1G APOSOR301006-250MG
4-Bromo-2-benzofuran-1[3H]-one 97%
4-Bromo-2-benzofuran-1[3H]-one
Vzorec: C₈H₅BrO₂
MW: 213,03 g/mol
Bod varu: 378 °C
Bod tání: 98…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06412577
CAS číslo: 102308-43-0