2-Amino-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3010-5G
OR3010-25G
APOSOR3010-5GEA
2980
CZK
APOSOR3010-5G
APOSOR3010-25G
2-Amino-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Amino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₁H₁₇BN₂O₂ Bod tání: 131…135 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05663837 CAS číslo: 827614-64-2 |