Tisk…
1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300927-1G OR300927-5G
APOSOR300927-1GEA 695 CZK
APOSOR300927-1G APOSOR300927-5G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02668169
CAS číslo: 876317-19-0