Tisk…
2-Chlorobenzo[d]thiazol-6-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Amino-2-chlorobenzothiazole
OR300915-1G OR300915-5G
APOSOR300915-1GEA 0 CZK
APOSOR300915-1G APOSOR300915-5G
2-Chlorobenzo[d]thiazol-6-amine 97%
2-Chlorobenzo[d]thiazol-6-amine
Vzorec: C₇H₅ClN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276901
CAS číslo: 2406-90-8