Tisk…
(2,4-Dioxothiazolidin-5-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300906-1G OR300906-250MG OR300906-500MG
APOSOR300906-1GEA 6290 CZK
APOSOR300906-1G APOSOR300906-250MG APOSOR300906-500MG
(2,4-Dioxothiazolidin-5-yl)acetic acid
(2,4-Dioxothiazolidin-5-yl)acetic acid
Vzorec: C₅H₅NO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01165868
CAS číslo: 875-97-8