Tisk…
3,5-Dichlorobenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30090-1G OR30090-25G OR30090-5G
APOSOR30090-1GEA 622 CZK
APOSOR30090-1G APOSOR30090-25G APOSOR30090-5G
3,5-Dichlorobenzylamine 98%
3,5-Dichlorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,04 g/mol
Bod varu: 141…144 °C/15mmHg
Hustota: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052681
CAS číslo: 39989-43-0
UN: 2735
ADR: 8,III