Tisk…
Methyl-3-aminobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30089-100G OR30089-25G OR30089-500G
APOSOR30089-100GEA 6450 CZK
APOSOR30089-100G APOSOR30089-25G APOSOR30089-500G
Methyl-3-aminobenzoate
Methyl-3-aminobenzoate
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod varu: 170 °C/20mmHg
Bod tání: 49…55 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00017102
CAS číslo: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5