Tisk…
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30086-1G OR30086-250MG
APOSOR30086-1GEA 992 CZK
APOSOR30086-1G APOSOR30086-250MG
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₉NO
Bod varu: 116…118 °C/0,5mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052461
CAS číslo: 69395-13-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III