Tisk…
2,3-Dimethylbenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30085-1G OR30085-5G OR30085-25G
APOSOR30085-1GEA 622 CZK
APOSOR30085-1G APOSOR30085-5G APOSOR30085-25G
2,3-Dimethylbenzylamine 98%
2,3-Dimethylbenzylamine
Vzorec: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Bod varu: 118…120 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052680
CAS číslo: 51586-20-0
UN: 2735
ADR: 8,III