Tisk…
2-(4-Bromophenyl)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromophenethyl alcohol
OR30084-25G OR30084-5G OR30084-100G
APOSOR30084-25GEA 2280 CZK
APOSOR30084-25G APOSOR30084-5G APOSOR30084-100G
2-(4-Bromophenyl)ethanol
2-(4-Bromophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201.06
Bod varu: 138 °C/9mmHg
Hustota: 1.436 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002897
CAS číslo: 4654-39-1
EINECS: 225-093-7