Tisk…
Methyl-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR300783-25G OR300783-100G
APOSOR300783-25GEA 1700 CZK
APOSOR300783-25G APOSOR300783-100G
Methyl-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate 95%
Methyl-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrNO₄
Bod tání: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114315
CAS číslo: 98475-07-1
UN: 3261
ADR: 8,III