Tisk…
Piperidine-1-carboxamidinium acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300780-1G OR300780-250MG OR300780-500MG
APOSOR300780-1GEA 4470 CZK
APOSOR300780-1G APOSOR300780-250MG APOSOR300780-500MG
Piperidine-1-carboxamidinium acetate
Piperidine-1-carboxamidinium acetate
Vzorec: C₈H₁₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864982
CAS číslo: 92658-58-7