Tisk…
5-Amino-2-chlorobenzothiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300771-1G OR300771-250MG OR300771-5G
APOSOR300771-1GEA 4370 CZK
APOSOR300771-1G APOSOR300771-250MG APOSOR300771-5G
5-Amino-2-chlorobenzothiazole 98%
5-Amino-2-chlorobenzothiazole
Vzorec: C₇H₅ClN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11040282
CAS číslo: 80945-82-0