Tisk…
2-Cyano-3-methyl-but-2-enoic acid ethyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300769-1G OR300769-250MG OR300769-5G OR300769-10G OR300769-25G
APOSOR300769-1GEA 1490 CZK
APOSOR300769-1G APOSOR300769-250MG APOSOR300769-5G APOSOR300769-10G APOSOR300769-25G
2-Cyano-3-methyl-but-2-enoic acid ethyl ester
Vzorec: C₈H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009135
CAS číslo: 759-58-0