Tisk…
3-Methoxybenzamidoxime
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300766-1G OR300766-250MG OR300766-5G
APOSOR300766-1GEA 4470 CZK
APOSOR300766-1G APOSOR300766-250MG APOSOR300766-5G
3-Methoxybenzamidoxime
3-Methoxybenzamidoxime
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07161438
CAS číslo: 73647-50-4