Tisk…
N'-Cyano-3-pyridinecarboximidamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300765-1G OR300765-250MG OR300765-2.5G OR300765-5G
APOSOR300765-1GEA 7080 CZK
APOSOR300765-1G APOSOR300765-250MG APOSOR300765-2.5G APOSOR300765-5G
N'-Cyano-3-pyridinecarboximidamide
N'-Cyano-3-pyridinecarboximidamide
Vzorec: C₇H₆N₄
MW: 146,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864976
CAS číslo: 73631-23-9