3-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR300764-1G
OR300764-5G
OR300764-10G
APOSOR300764-1GEA
0
CZK
APOSOR300764-1G
APOSOR300764-5G
APOSOR300764-10G
3-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
3-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₁₀H₈ClNO₂S₂ Bod tání: 116…118 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07772796 CAS číslo: 66047-75-4 UN: 3261 ADR: 8,III |