Tisk…
4-(Hydroxymethyl)-1-phenylpyrrolidin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300760-1G OR300760-250MG OR300760-500MG
APOSOR300760-1GEA 4370 CZK
APOSOR300760-1G APOSOR300760-250MG APOSOR300760-500MG
4-(Hydroxymethyl)-1-phenylpyrrolidin-2-one
4-(Hydroxymethyl)-1-phenylpyrrolidin-2-one
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09055223
CAS číslo: 64320-90-7