Tisk…
1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Chloropyridine-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-4-chloropyridine
OR300751-1G OR300751-250MG
APOSOR300751-1GEA 2360 CZK
APOSOR300751-1G APOSOR300751-250MG
1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone 99%
1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone
Vzorec: C₇H₆ClNO
Bod tání: 37…38 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10697662
CAS číslo: 60159-37-7