Tisk…
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR300750-25G OR300750-5G
APOSOR300750-25GEA 9590 CZK
APOSOR300750-25G APOSOR300750-5G
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde 98%
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Bod tání: 75…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010860
CAS číslo: 56961-75-2
UN: 1759
ADR: 8,II