1-Ethyl-2-iodobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Ethyliodobenzene, 1-Iodo-2-ethylbenzene
OR30075-100G
OR30075-25G
APOSOR30075-100GEA
1410
CZK
APOSOR30075-100G
APOSOR30075-25G
1-Ethyl-2-iodobenzene
1-Ethyl-2-iodobenzene
Vzorec:
C₈H₉I Bod varu: 221 °C Hustota: 1,618 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 101 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040871 CAS číslo: 18282-40-1 |