Tisk…
Methyl-1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300749-1G OR300749-5G
APOSOR300749-1GEA 1990 CZK
APOSOR300749-1G APOSOR300749-5G
Methyl-1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Methyl-1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015898
CAS číslo: 59857-86-2