4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR30073-1G
OR30073-5G
APOSOR30073-1GEA
2400
CZK
APOSOR30073-1G
APOSOR30073-5G
4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₁₁H₉ClO₂S MW: 240,7060 g/mol Bod tání: 81…82 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02677693 CAS číslo: 10447-11-7 UN: 3261 ADR: 8,II |