Tisk…
(4-tert-Butylphenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR300728-1G OR300728-5G
APOSOR300728-1GEA 2690 CZK
APOSOR300728-1G APOSOR300728-5G
(4-tert-Butylphenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(4-tert-Butylphenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₁H₁₅ClO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115413
CAS číslo: 519056-61-2
UN: 3265
ADR: 8,II