Tisk…
4-Nitro-1-isoindolinone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Nitroisoindolin-1-one
OR300701-1G OR300701-250MG OR300701-5G
APOSOR300701-1GEA 3110 CZK
APOSOR300701-1G APOSOR300701-250MG APOSOR300701-5G
4-Nitro-1-isoindolinone 98%
4-Nitro-1-isoindolinone
Vzorec: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,15 g/mol
Bod tání: 225…230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09701290
CAS číslo: 366452-97-3