Tisk…
Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR300697-1G OR300697-25G OR300697-5G
APOSOR300697-1GEA 622 CZK
APOSOR300697-1G APOSOR300697-25G APOSOR300697-5G
Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate 97%
Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate
Vzorec: C₇H₁₁BrO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001322
CAS číslo: 35120-18-4
UN: 3265
ADR: 8,III