Tisk…
6-Hydroxymethylnicotinic acid ethyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300696-1G OR300696-500MG OR300696-5G
APOSOR300696-1GEA 0 CZK
APOSOR300696-1G APOSOR300696-500MG APOSOR300696-5G
6-Hydroxymethylnicotinic acid ethyl ester
6-Hydroxymethylnicotinic acid ethyl ester
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12131130
CAS číslo: 35005-81-3