Tisk…
2-Bromo-6-(4-morpholino)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300693-25G OR300693-5G
APOSOR300693-25GEA 6250 CZK
APOSOR300693-25G APOSOR300693-5G
2-Bromo-6-(4-morpholino)pyridine
2-Bromo-6-(4-morpholino)pyridine
Vzorec: C₉H₁₁BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772824
CAS číslo: 332134-60-8